Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-CCT7 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: CCT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µl 50 µl ABNOH00010574-B01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol CCT7
Antigen name Chaperonin Containing TCP1, subunit 7 (eta)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
Antigen synonyms TCP1ETA, CCTETA, CCTH, NIP7-1
Gene ID 10574
Cross adsorption non
Immunogen CCT7 (NP_006420, 1 a.a. ~ 543 a.a) full-length human protein.
Form Liquid
Storage buffer No additive
Tárolási hőmérséklet Store at – 20 °C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség