Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SIVA1 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: SIVA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µg ABNOH00010572-B01P
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SIVA1
Antigen name SIVA1, apoptosis-inducing factor
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms CD27BP, SIVA, Siva-1, Siva-2, CD27-binding protein, Apoptosis regulatory protein Siva
Gene ID 10572
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség