Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-DPYSL4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F5]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: DPYSL4
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010570-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol DPYSL4
Antigen name Dihydropyrimidinase-like 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1F5
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms DRP-4, CRMP3, ULIP4
Gene ID 10570
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség