Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-RABAC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: RABAC1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010567-M01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol RABAC1
Antigen name Rab acceptor 1 (prenylated)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2A4
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms PRAF1, PRA1, YIP3
Gene ID 10567
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség