Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-CXCL13 Rabbit Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: CXCL13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 µl ABNOH00010563-D01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol CXCL13
Antigen name Chemokine (C-X-C motif) Ligand 13
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype none
ImmunoPrecipitation Yes
Antigen synonyms ANGIE, BLC, BLR1L, SCYB13, BCA-1, BCA1, ANGIE2
Gene ID 10563
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség