Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SLC19A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B10]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: SLC19A2
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010560-M10
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Solute carrier family 19, member 2
Antigen name Solute Carrier Family 19 Member A2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5B10
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms THT1, TRMA, TC1, THMD1, THTR1
Gene ID 10560
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség