Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPTLC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D11]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: SPTLC1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010558-M09
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPTLC1
Antigen name Serine Palmitoyltransferase, Long Chain Base Subunit 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3D11
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms LCB 1, LCB1, SPT1, HSN1, LBC1, HSAN1, Long chain base biosynthesis protein 1, SPTI, Serine palmitoyltransferase 1
Gene ID 10558
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség