Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-HTATIP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E11]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: HTATIP2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010553-M04
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol HTATIP2
Antigen name HIV-1 Tat Interactive Protein 2, 30kDa
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3E11
Host Mouse
Isotype none
ELISA Yes
Antigen synonyms SDR44U1, TAT-SF1, CC3, TATSF1, dJ196E23.2, TIP30
Gene ID 10553
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség