Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-AGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E9]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7E9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 µl 200 µl ABNOH00010551-M04A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol AGR2
Antigen name Anterior gradient protein 2 homolog
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 7E9
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms XAG-2, HEL-S-116, PDIA17, HAG-2, GOB-4, AG2
Gene ID 10551
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség