Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-AGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C3]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010551-M03
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol AGR2
Antigen name Anterior gradient protein 2 homolog
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1C3
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms XAG-2, GOB-4, PDIA17, HEL-S-116, HAG-2, AG2
Gene ID 10551
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség