Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-AGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G1]
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µg ABNOH00010551-M02
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol AGR2
Antigen name Anterior gradient protein 2 homolog
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3G1
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms PDIA17, XAG-2, AG2, HEL-S-116, GOB-4, HAG-2
Gene ID 10551
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség