Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-AGR2 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µl 50 µl ABNOH00010551-A01
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol AGR2
Antigen name Anterior gradient protein 2 homolog
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms AG2, HEL-S-116, PDIA17, XAG-2, HAG-2, GOB-4
Gene ID 10551
Cross adsorption non
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség