Szeretne újra bejelentkezni?
Accessories for sidENTRY™ glove box
Gyártó: Bel-Art
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Bare hand entry (Iris port), silicone latex rubber, for glove boxes with Ø 203 mm ports, eliminate the use of gloves when working with delicate instruments 1 PAIR BELAH500250020
Adjustable clamping ring, secures glove firmly to glove box, fits Ø 203 mm port holes 1 BELAH500250320
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség