Szeretne újra bejelentkezni?
Gas detector for ammonia
Gyártó: Testo
TEST0563.3165EA 173000 HUF InStock
TEST0563.3165
Gas detector for ammonia
Gázszivárgás érzékelő rendszerek Gázszivárgás érzékelő rendszerek
Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
  • Very long sensor life and permanent sensor check
  • Audible signal additionally informs of leakages detected
  • Earplug socket for secure localization of leakages in loud surroundings
Szállítási információk: Set includes a sensor head, case, mains charger unit and earplug.
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség