  • Kritériumok
    • Raktáron (20)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kontakt lemezek mikrobiológiához
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/36/18989336.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Kétféle kiszerelésben állnak rendelkezésre: háromszoros csomagolásban (24 db lemez/csomag) és kétszeres csomagolásban (30 db lemez/csomag). A lemezeke...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A tasakok kétszeres vagy háromszoros csomagolásban kaphatók. Tasakonként egy csomagon szerepel a sugárkezelés jelzése. TLHTh semlegesítővel (Tween, le...
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A táptalajok kiváló minőségű összetevőkből készülnek. Minden táptalaj válogatott dehidratált alapanyagokat tartalmaz, a gyártás megfelel az ISO 11133 ...
Gyártó:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Leírás:   ICR/ICRplus contact plates are triple-bagged and gamma irradiated to ensure the highest level of safety when monitoring surfaces in isolators and crit...
Gyártó:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Leírás:   RT/RTplus contact plates are the ideal choice for sampling dry, sanitised surfaces in less critical areas. They are single-bagged and non irradiated.
Gyártó:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Leírás:   Használatra kész dehidratált táptalaj lemezek, fedéllel ellátott műanyag edényben, az élelmiszerekben lévő mikroorganizmusok tenyésztésére és számlálá...
Katalógus szám: (HACH2811615)
Gyártó:  Hach
Leírás:   m-Endo prepared agar plates for detection of total coliform bacteria.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Leírás:   Food Stamp /Clean Stamp -fFor hygiene inspection on foods and for environmental surface sampling. Food Stamp Rodac (Replicate Organism Detection and C...
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 