  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
olvadaspont-standardok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   These standards can be used with any melting point apparatus. They are prepared using the pure raw materials. Melting points can be determined using a...