Szeretne újra bejelentkezni?
Elektród tároló és utántöltő oldat
Gyártó: VWR Collection
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
pH elektróda utántöltő oldat, kálium-nitrátot tartalmaz, kalomel-mentes 114 ml 662-1116
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség