  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Súroló kefék
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Leírás:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Katalógus szám: (PPSA3590500)
Gyártó:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Leírás:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (MICRBRWH-30)
Gyártó:  MICRONOVA
Leírás:   Brush, Mert: Valve, Valve brush, autoclavable, Anyag: Nylon sörte, fehér, Fejátmérő: 102 mm, Teljes hossz: 762 mm, Fogantyú: Műanyag fogantyú
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (VILE145873)
Gyártó:  FHP VILEDA SCS
Leírás:   Brush in strong density polypropylene plastic stock incl. pin hole and high quality polyester PBT-filaments
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4