  • Kritériumok
    • Raktáron (46)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kefék laboratóriumi eszközök tisztításához
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/23/18945323.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Jól használható kémcsövek és egyéb laboratóriumi eszközök tisztításához.
Katalógus szám: (149-0203)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér nejlon sörte, huzal nyéllel. A kefék kimondottan kis átmérőjű csövek, büretták és kis edények tisztítására szolgálnak.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér nejlon sörte, huzal nyéllel. Jól használhatók különböző pipetták tisztításához.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér, természetes sörtéjű üvegmosó kefe, rugalmas műanyag nyéllel. Ideális megoldás Erlenmeyer-lombikok, gömb- és állólombikok, Kjeldahl-lombikok, kö...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fekete természetes sörte, fa nyéllel. Kedvező árfekvésű kefék, lombikok és egyéb bőnyakú laboratóriumi üvegeszközök tisztításához.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér vagy fekete nejlon sörte, huzal nyéllel. Kifejezetten gázmosó palackok, edények és nagyméretű csövek tisztítására szolgálnak.
Katalógus szám: (149-0104)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kefe kifejezetten kúpos vagy cső alakú laboratóriumi eszközök, például mérőhengerek, ülepítő kelyhek, tölcsérek, stb. tisztítására szolgál.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Fehér vagy natúr színú sörte, huzal nyéllel. Jól használhatók kémcsövek, flaskák, valamint különböző csövek és egyéb kis átmérőjű laboratóriumi eszköz...
1 - 8  of 39
  1  2  3  4  5  Következő 