  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
wafer-trays
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   To support the semiconductor industry's requirements for advanced 150 mm wafer handling, Entegris offers a variety of wafer shipping and handling solu...
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Katalógus szám: (ENTEH204000011415)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM:  1 * 50 DB
Katalógus szám: (ENTEH207000011415)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM:  1 * 25 DB
Katalógus szám: (ENTEH20-250-1415)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM:  1 * 100 DB
1 - 8  of 8