  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
wafer-carriers
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/01/18990001.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Rendezés:
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Holds one mask or reticle.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   [EN]CARR - WFR 150MM 1 * 4 DB
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   [EN]SHPR - MASK 4/3.5 1 * 4 DB
Katalógus szám: (ENTEA14-01S-0215)
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   These standard 125 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated equipment.
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   PFA, natural
Gyártó:  ENTEGRIS INC
Leírás:   [EN]CARR - WFR 2.5IN 1 * 4 DB
1 - 8  of 20
  1  2  3  Következő