Szeretne újra bejelentkezni?
Gas detectors for carbon monoxides and dioxides, 315-3
Gyártó: Testo
TEST0632.3153EA 290000 HUF InStock
TEST0632.3153 TEST0632.3154
Gas detectors for carbon monoxides and dioxides, 315-3
Gázszivárgás érzékelő rendszerek Gázszivárgás érzékelő rendszerek
Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
  • Data transfer to the Testo 330
  • Parallel mono and dioxyde measurement
  • Direct display of both gases
Tanúsítványok: BS 6173:2009 and EN standard 50543.
Szállítási információk: Supplied with USB mains unit and cable, batteries and instruction manual.
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KIEGÉSZÍTŐK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség