  • Kritériumok
    • Raktáron (7)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
bortisztitok-es-radirok
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Rendezés:
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Soap-free, light duty hand cleanser to remove general dirt. For use in general industrial environments. Can be used on sensitive skin.
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Estesol® classic is a pH skin neutral liquid skin cleanser featuring mild cleansing power and very good skin compatibility. It thoroughly cleans off a...
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Estesol® premium sensitive is a non-soapy, liquid skin cleanser particularly suitable for gently cleansing of heavily stressed skin that has already s...
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Hand cleanser, Solopol® Classic EXTRA, Cream, Tisztító, Doboz
Katalógus szám: (115-2087)
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Középnehéz kéztisztító hab aktív tisztító ágenssel, a nehezen eltávolítható szennyeződések kezelése érdekében. Használható például olajok, zsírok, kor...
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Pleasantly fragranced hair light duty hand cleanser to remove light industrial soiling, synthetic and petroleum-based oils, greases and lubricants. Fo...
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Special liquid hand cleanser with very powerful cleansing action for the removal of very stubborn contamination. Ideal for extremely heavy-duty contam...
1 - 8  of 34
  1  2  3  4  5  Következő