  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Folyékony és hab állagú bőrfertőtlenítők
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Gel for optimal hand disinfection without water with simultaneous skin care by means of a moisturising complex. Effective against bacteria (including ...
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Antimicrobial active foam for use without water.
Katalógus szám: (KIMB6381)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   The alcohol-based hand sanitiser helps to reduce contamination and, without water, in hygiene-critical areas such as healthcare and food processing en...
UOM:  1 * 12 DB
Gyártó:  GOJO Industries - Europe Ltd
Leírás:   A rub that feels great to use, with exceptional antimicrobial efficacy.
Gyártó:  GOJO Industries - Europe Ltd
Leírás:   Formulation uses a synergistic blend of moisturisers to nourish the skin.
UOM:  1 * 2 DB
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Katalógus szám: (115-0627)
Gyártó:  LABORATOIRES PRODENE KLINT
Leírás:   Septigel+ is a skin-friendly, moisturising and fast acting hand disinfectant for everyday use.
UOM:  1 * 24 DB
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Gyártó:  MICRONOVA
Leírás:   Önállóan, az 500 ml-es pumpás flakonban, vagy a 129-0486 kódszámú VWR érintésmentes adagolóban is használhatók.
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 