Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Bőrfertőtlenítők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/45/18945345.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Antimicrobial active foam for use without water.
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Gel for optimal hand disinfection without water with simultaneous skin care by means of a moisturising complex. Effective against bacteria (including ...
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  Deb-STOKO
Leírás:   Stokosept® gel is an alcoholic gel tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) hand disinfection without water.
Gyártó:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Leírás:   Disinfection gel for bacteria removal of the hands.
Katalógus szám: (KIMB6381)
Gyártó:  KIMBERLY CLARK
Leírás:   The alcohol-based hand sanitiser helps to reduce contamination and, without water, in hygiene-critical areas such as healthcare and food processing en...
UOM:  1 * 12 DB
Gyártó:  GOJO Industries - Europe Ltd
Leírás:   A rub that feels great to use, with exceptional antimicrobial efficacy.
Gyártó:  GOJO Industries - Europe Ltd
Leírás:   PURELL® Hand Sanitising Gel VF481 (AntiViral Formula) has broad spectrum viral efficacy that is specifically designed to meet the European antiviral n...
1 - 8  of 13
  1  2  Következő