Szeretne újra bejelentkezni?
Volumetric flasks, Class A, amber, white graduation
Gyártó: DWK Life Sciences
DURAN®, borosilicate glass, amber, with PE stopper, conformity certified.
  • White graduation, with one graduation mark
  • Certificate of conformity 'DE-M' mark
  • Available with individual certificate
*Bőnyakú
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Térfogat Csiszolat (NS) Magasság Tűrés M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
5* ml 10/19 70 mm 0,04 ± ml 2 612-5332
10* ml 10/19 90 mm 0,04 ± ml 2 612-5337
20 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5338
25 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5339
50 ml 12/21 140 mm 0,06 ± ml 2 612-5340
100 ml 12/21 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5352
100 ml 14/23 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5353
200 ml 14/23 210 mm 0,15 ± ml 2 612-5354
250 ml 14/23 220 mm 0,15 ± ml 2 612-5355
500 ml 19/26 260 mm 0,25 ± ml 2 612-5356
1000 ml 24/29 300 mm 0,4 ± ml 1 612-5357
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség