  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
plazma
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/54/18989654.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Rendezés:
Gyártó:  Biowest
Leírás:   Plasma provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low m...
Katalógus szám: (HCMSPB006C-1-CD)
Blocked
Gyártó:  HemaCare
Leírás:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of Crohn's disease (CD). Collected from IRB-co...
UOM:  1 * 2 ml
Katalógus szám: (HCMSPB006C-1-HCV)
Blocked
Gyártó:  HemaCare
Leírás:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of hepatitis C virus (HCV). Collected from IRB...
UOM:  1 * 2 ml
Katalógus szám: (HCMSPB006C-1-GC)
Blocked
Gyártó:  HemaCare
Leírás:   Plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of gastric cancer (GC). Patient samples can be used by researchers to...
UOM:  1 * 2 ml
Katalógus szám: (HCMSPB006C-1-RA)
Blocked
Gyártó:  HemaCare
Leírás:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of rheumatoid arthritis (RA) . Collected from ...
UOM:  1 * 2 ml
Katalógus szám: (HCMSPB006C-1-LC)
Blocked
Gyártó:  HemaCare
Leírás:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of lung cancer (LC). Collected from IRB-consen...
UOM:  1 * 2 ml
Katalógus szám: (HCMSPB006C-1-MM)
Blocked
Gyártó:  HemaCare
Leírás:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of multiple myeloma (MM). Collected from IRB-c...
UOM:  1 * 2 ml
Katalógus szám: (HCMSPB006C-1-NHL)
Blocked
Gyártó:  HemaCare
Leírás:   Human peripheral blood plasma used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment non-Hodgkin’s lymphoma (NHL). Collected from I...
UOM:  1 * 2 ml
1 - 8  of 39
  1  2  3  4  5  Következő