Szeretne újra bejelentkezni?
Szilikagél, irregular 40-63 µm flash kromatográfiához
Gyártó: VWR Chemicals
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Boiling Pt: 2230 °C
Melting Pt: >1600 °C
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
UN: 0000
REACH: 01-2119379499-16
Specifikációs teszt eredményei
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size (< 40 µm) Max. 10 %
Particle size (> 63 µm) Max. 10 %
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Plastic bottle for solids 250 g 84894.230
Plastic bottle for solids 1 kg 84894.290
Plastic bottle for solids 2,5 kg 84894.320
Bucket (Plastic) 5 kg 84894.360
- 25 kg 84894.460
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség