  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ragasztó Adagolók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Katalógus szám: (525-0672)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A PolarSafe termékcsalád címke adagolója 6 darab - szögletes vagy kör alakú - címke tekercs beogadására képes. A tartós, könnyen tisztítható akrilból...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Leírás:   Vágóéllel ellátott, műanyag adagolók, többféle öntapadós ragasztószalaghoz. Az elcsúszást tapadó korongszerű gumilábak gátolják meg.
Katalógus szám: (TIME3161)
Gyártó:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Leírás:   [EN]TAPE DISPENSER FOR 1OR3 INCH CORES 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Sampling Systems
Leírás:   These label dispensers are useful for storing labels and they provide operators with a flat writing area.
Gyártó:  MICRONOVA
Leírás:   Tape dispenser
Gyártó:  3M
Leírás:   These Scotch® C60 desktop tape dispensers are deluxe dispensers with a sleek design that complements any decor.
Katalógus szám: (817-1390)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Multi-roll tape dispenser, Acél
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő