Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Mintadarabok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/22/18989822.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   RUBY SPHERE, DIAM.(MM), 3.50, GRADE 25 1 * 100 DB
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   SAPPHIRE SPHERE, DIA(MM), 5.00, GRAD 1 * 2 DB
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   A single crystal is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain ...
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   The Crystal Polishing Kit contains everything needed by the spectroscopist for repolishing and buffing most infrared transmission crystals, including ...
Katalógus szám: (ICNA092850145)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Chicken embryo extract prepared from nine to 12 day old eggs.
UOM:  1 * 20 ml
Katalógus szám: (329770-9.4KG)
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Vermiculite research mineral designed for education purposes.
UOM:  1 * 9,4 kg
1 - 6  of 6