  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Gáz bevezető csövek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/63/18989363.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen Duran® boroszilikát 3.3, üveg
Katalógus szám: (201-2610)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen Duran® boroszilikát 3.3 üveg.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (201-2612)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE, white.
Katalógus szám: (612-2816)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Duran® borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (WHEA227700)
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Low extractable borosilicate glass aerator for use with 300 ml bottles with glass frit.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6