  • Kritériumok
    • Raktáron (2)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
szaritocsoevek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/49/18989349.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg. 75°-ban hajlított, kúpos csiszolattal.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   U-csövek, U-shaped, with side tubes, DURAN® boroszilikát üveg, Hossz: 100 mm, Belső átmérő: 13 mm
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   bent, DURAN® boroszilikát üveg, Dugóméret: 19/26 NS
Gyártó:  SCILABWARE
Leírás:   PYREX®, borosilicate glass with ground glass cone.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  SCILABWARE
Leírás:   PYREX®, borosilicate glass. Two ground sockets.
UOM:  1 * 5 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Unbreakable polyethylene straight tubes.
1 - 8  of 8