  • Kritériumok
    • Raktáron (9)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Körtelombikok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/15/18709615.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Színtelen DURAN® boroszilikát 3.3, üveg.
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, borosilicate glass.
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Kavalier
Leírás:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 