  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Oltókacs sterilizálók
6  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/88/18989488.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (HAMI76615)
Gyártó:  HAMILTON BONADUZ
Leírás:   Specifically designed for rapidly cleaning 7000 series modified Microliter™ syringes, this syringe cleaner also effectively cleans Microliter™ and Gas...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BIOTOOL AG
Leírás:   Electrical sterilisation systems which are suitable for sterilising loops, needles and instruments. Ideal for use in laboratories where using gases or...
Katalógus szám: (710-1475)
Gyártó:  BIOTOOL AG
Leírás:   Infrared sterilisation system which is suitable for sterilising loops, needles and micro instruments. Ideal for use in laboratories where using gases...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  WARTEWIG
Leírás:   STERIL.TUBE STERIMAX TUBE 15X118MM 230V 1 * 1 DB
Katalógus szám: (WART4.001.000)
Gyártó:  WARTEWIG
Leírás:   This electrical infrared loop sterilisation system with IR- hotspot technology ensures efficient, high speed annealing and ready to use, without any u...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SCUT3399002)
Gyártó:  schuett-biotec GmbH
Leírás:   [EN]Solaris Loop-Sterilizer 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
1 - 6  of 6