Szeretne újra bejelentkezni?
Hőmérséklet adatgyűjtők, Traceable® excursion trac
Gyártó: VWR Collection
VWR® Traceable®
620-2205 620-2207 620-2209 620-2208 620-2210 620-2206 620-2204
Hőmérséklet adatgyűjtők, Traceable® excursion trac
Nagy pontosságú hőmérséklet adatgyűjtő, amely ideális hűtőszekrények, fagyasztók, vízfürdők, termoblokkok és inkubátorok hőmérsékletének monitorozására.
  • Magas/alacsony határértéket jelző riasztás és időbélyegző
  • Beállítható intervallumok, 1 perctől 24 óráig terjedően
  • Legfeljebb 10 riasztási esemény tárolása
  • Megfelel a jelenlegi oltóanyag tároására és ellenőzésére vonatkozó CDC követelményeknek
  • A memória rendszernek köszönhetően megtartja a legutóbbi 525 600 hőmérsékleti adatot
  • Az adatok pendrive-re történő letöltését követően a memória törölhető
  • Problémamentes adat lekérdezés: Az eszköz használata közben is letölthetőek és elemezhetőek a rögzített hőmérsékleti adatok
  • Állapot jelzés: Alacsony akkumulátor szint, megtelt memória, USB adatátvitel és aktív riasztási állapot
Tanúsítványok: NIST szerinti visszavezethetőség. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 és 9001 szabványnak megfelelő kalibráció.
Szállítási információk: Egyedileg számozott kalibrációs Traceable® tanúsítvánnyal szállítjuk.
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség