Szeretne újra bejelentkezni?
Microtube racks, incubation, round
Gyártó: DELTALAB
PP
Even when the rack is fully loaded, tubes are completely immersed while tops rest above the rack, floating in a beaker of water. Perfect for use in benchtop incubation. The rack is easily unloaded by lightly pressing it down against the bench until the legs touch, releasing the tubes. Racks are 6,4 mm thick with 19 mm long legs and a central handle.
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csőhöz Lyukak száma Átmérő M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1,5 ml 8 66 mm 4 DELTM-024
1,5 ml 20 105 mm 4 DELTM-026
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség