Szeretne újra bejelentkezni?
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H61679.MD H61679.03 H61679.14 H61679.06
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone ≥98%
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,23
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
EINECS: 206-464-2
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség