Szeretne újra bejelentkezni?
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
H62872.03 H62872.MD
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester ≥96%
Formula: C₁₃H₁₈BFO₂
MW: 236,09
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD09972178
CAS Number: 903895-56-7
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség