Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H61599.06 H61599.03 H61599.MD
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD04115974
CAS Number: 402-07-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség