Szeretne újra bejelentkezni?
2-Amino-3-fluorobenzonitrile ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H61580.MD H61580.03
2-Amino-3-fluorobenzonitrile ≥95%
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,13
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD07368774
CAS Number: 115661-37-5
EINECS: 000-000-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség