Szeretne újra bejelentkezni?
2-Bromo-5-fluorobenzamide ≥96%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
H62366.MD H62366.03
2-Bromo-5-fluorobenzamide ≥96%
Formula: C₇H₅BrFNO
MW: 218,02
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03094322
CAS Number: 1006-34-4
EINECS: 000-000-0
Order Now
RENDELÉS
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség