  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
UOM:  1 * 10 g