  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2,5-Dimethylpyrrole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2,5-Dimethylpyrrole ≥97%
Katalógus szám: (MOLE36723681-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2,5-Dimethylpyrrole
UOM:  1 * 25 g