  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "zinn-iv-chlorid-heptan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Tin (IV) chloride in heptane
UOM:  1 * 100 ml