  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Eriochrome blue black B
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Eriochrome blue black B
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Eriochrome blue black B for complexometry
UOM:  1 * 25 g