  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
(R)-β-Phenylalaninol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO363120010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (R)-β-Phenylalaninol ≥95%
UOM:  1 * 1 g