  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "amino-phenyl-methyl-benzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   α-Phenylbenzylamine
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   α-Phenylbenzylamine
Katalógus szám: (MOLEM38567434)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   α-Phenylbenzylamine
UOM:  1 * 100 g