  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "3-fluor-2-methoxy-6-methylpyridin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-FLUORO-2-METHOXY-6-METHYLPYRIDINE, 97% 1 * 1 g