  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (L08311.18)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-(3-Chlorophenoxy)propionic acid
UOM:  1 * 50 g