  • Kritériumok
    • Raktáron (40)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
allvanyfej
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/66/18944966.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Bossheads made from different materials for universal usage.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Állványzatok kialakításhoz, 8, 12, 13, 16 vagy 21 mm átmérőjű rudak összeszereléséhez alkalmas szorítódiók.
Katalógus szám: (241-0113)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A két befogott rúd tetszés szerinti szögben csatlakoztatható.
UOM:  1 * 2 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Állványzatok kialakításhoz, 12, 13 vagy 16 mm átmérőjű rudak összeszereléséhez alkalmas szorítódiók.
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Befogók, tartók állványokra történő rögzítéséhez.
Katalógus szám: (241-7231)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Bosshead, Porfesték bevonatú alumínium ötvözet, Befogóméret: 13 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Bosshead
Katalógus szám: (241-0371)
Gyártó:  USBECK Laborgeräte
Leírás:   Zinc die-casting, nickel plated
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 37
  1  2  3  4  5  Következő